Learn More
Varilla de plata, 6,35 mm de diámetro x 150 mm de largo, 99,99 %, Premion™, (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424755 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15424755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013304.KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 150mm (5.9 in.) long, Hard
CAS 7440-22-4
Cantidad 1 Pc.
Olor Characteristic
Peso ≈3.32g/cm
Formulario Varilla, ≈ 3,32 g/cm, templado: duro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ag
Número MDL MFCD00003397
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nombre IUPAC Plata
Peso molecular (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion