Learn More
Varilla de plata, 12,7 mm de diámetro, dura, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337837 2 cm 2 cm
11327837 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014256.BP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 13,28 g/cm; templado: duro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Silver-colored rod
Cantidad 2 cm
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈ 13,28g/cm, templado: duro