Learn More
Polvo de plata, esférico, APS 0,6-2 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388728 250 g 250 g
11378728 10 g 10 g
11368728 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041598.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Forma: S.A. 0,4-1,5m2/g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Aspecto Silver-colored powder
Cantidad 250 g
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Polvo esférico, S.A. 0,4-1,5m