Learn More
Placa de plata, 3,175 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver plate |
| Nombre de nota | 3.175mm (0.125 in.) thick |
| Cantidad | 10 x 10 cm |
| Olor | Characteristic |
| Peso | ≈83.3g/5x5cm |
| Formulario | Placa |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |