Learn More
Fosfato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157610 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10157610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419370250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver phosphate
Punto de fusión 849°C
Nombre de nota 98%
CAS 7784-09-0
Color Verde-amarillo a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula molecular Ag3O4P
Fórmula lineal Ag3PO4
Número MDL MFCD00014148
Índice Merck 15, 8664
Sinónimo trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: slightly sol in dil acetic acid,freely sol in dil nitric acid,in ammonia,,ammonium carbonate,also in alkali cyanides and,thiosulfates
Clave InChI FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC triplata;fosfato
Peso molecular (g/mol) 418.57
PubChem CID 159913
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.57
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.