Learn More
Perrenato de plata, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11460820 5 g 5 g
11450820 1 g 1 g
11470820 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460820 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044480.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20654-56-2 | AgO4Re | 358.071 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20654-56-2
Fórmula molecular AgO4Re
Peso molecular (g/mol) 358.071
Número MDL MFCD00014144
Clave InChI JRISYOCHUNKJAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver i perrhenate, silver perrhenate, rhenium silver tetraoxide, acmc-20ajpz, silver i perrhenate, for synthesis, silver 1+ ion tetraoxorhenate 1-, silver i perrhenate trace metals basis
PubChem CID 11089628
Nombre IUPAC plata;oxido(trioxo)renio
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Ag+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver perrhenate
Punto de fusión 430°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal AgReO4
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 7.05 g/mL