Learn More
Perclorato de plata hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10440871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10440871 5 g Frasco de vidrio 5 g
10296450 25 g Frasco de vidrio 25 g
10403785 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10440871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210210050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14242-05-8 | AgClO4 | 207.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14242-05-8
Fórmula molecular AgClO4
Peso molecular (g/mol) 207.31
Número MDL MFCD00149128
Clave InChI YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
PubChem CID 15959344
SMILES [Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver perchlorate hydrate
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal AgClO4·xH2O
Índice Merck 10, 8358
Información de solubilidad Solubility in water: 557g/100mL. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Nombre IUPAC plata;perclorato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.32
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver perchlorate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.