Learn More
p-Toluenosulfonato de plata, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399983 5 g 5 g
11309993 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00307.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16836-95-6 | C7H8AgO3S | 280.07 g/mol
Silver p-toluenesulfonate is used to converts alkyl halides to tosylates, and benzyl selenyl chlorides into their corresponding selenyl tosylates. It used in promotion of the leaving ability of halogens. For use in the conversion of alkyl halides to alkyl tosylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluenosulfonato de plata se utiliza para convertir haluros de alquilo en tosilatos, y cloruros de bencilo selenilo en sus correspondientes tosilatos de selenilo. Se utiliza como promotor de la capacidad de salida de los halógenos. Para su uso en la conversión de haluros de alquilo en tosilatos de alquilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16836-95-6
Fórmula molecular C7H8AgO3S
Peso molecular (g/mol) 280.07
Número MDL MFCD00007511
Clave InChI BRYKBDMLJJLFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver p-toluenesulfonate, silver tosylate, silverp-toluenesulfonate, silver p-toluenesulphonate, silver 1+ tosylate, silver p-tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, silver 1+ salt, p-toluenesulfonic acid silver salt, silver i 4-methylbenzenesulfonate, silver p-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 85606
Nombre IUPAC plata;4-metilbencenosulfonato
SMILES [Ag].CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver p-toluenesulfonate
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive