Learn More
Nitrito de plata, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381239 50 g 50 g
11371239 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011418.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-99-5 | AgNO2 | 153.873 g/mol
Silver nitrite is used in the silver plating process, hair dye, inks, permanent marker pens and determination of chloride ions in water and drilling fluids. It is used as Tollen’s reagent and used in the formation of aniline and nitro compounds in victor mayer reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-99-5
Fórmula molecular AgNO2
Peso molecular (g/mol) 153.873
Número MDL MFCD00003413
Clave InChI KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
PubChem CID 160904
Nombre IUPAC plata;nitrito
SMILES N(=O)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrite
Punto de fusión 140°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in hot water.Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.88
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto Light yellow crystals
Densidad 4.45
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrite