Learn More
Nitrato de plata, TraceSELECT™, ≥ 99,998 % (base metálica), Honeywell™ Flula™
Código de producto. 15645490 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645490 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 15645490 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 4243425G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,998% (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
CAS 7761-88-8
Cantidad 25 g
Fórmula molecular AgNO3
Fórmula lineal AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Número UN UN1493
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.998% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Envase Frasco de vidrio
Densidad Vapor Density: 5.8 (vs air)