Learn More
Silver Nitrate Solution, volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120763 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15613570 500 mL Frasco de plástico 500 ml
15603570 2 L Frasco de plástico 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15613570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 319430500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumétrico, 0,1 M de AgNO3 (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC plata;nitrato
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate Solution
Punto de fusión <0°C
Nombre de nota Volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N)
Cantidad 500 mL
Número UN UN3264
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.015g/mL at 25°C; Vapor Density: 5.8 (vs air)