Learn More
Solución de nitrato de plata 0,05 M (0,05 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10439370 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10439370 2.5 L 2.50 LT
10746101 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10439370 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7340/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00€
    211.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 252.00€
    54% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Color Incoloro
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate 0.05M
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate