Learn More
Solución de nitrato de plata 0,02 M (0,02 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloro |
| Nombre IUPAC | nitrato de plata(1+) |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silver nitrate 0.02M
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate