Learn More
Nitrato de plata, Premion™, 99,995 % (base metálica), Ag 63 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394738 5 g 5 g
11304748 25 g 25 g
11384738 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043087.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
El nitrato de plata se emplea en chapado en plata, fotografía, fabricación de otros compuestos de plata, espejos, colorante de porcelana y tinción en histología. Se utiliza como tinción en la microscopía electrónica de barrido y es un ingrediente clave en varias composiciones farmacéuticas antisépticas y antibacterianas a base de plata. El nitrato de plata(I) se puede utilizar para separar mezclas de alquenos por absorción selectiva y para reacciones de desprotección y oxidación en la síntesis orgánica. Se utiliza frecuentemente como reactivo analítico debido a su inmediata reacción con iones de haluro que forman precipitado insoluble de haluros de plata(I).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.352 g/mL
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8518
Información de solubilidad Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 63% min