Learn More
Nitrato de plata, Premion™, 99,995 % (base metálica), Ag 63 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El nitrato de plata se emplea en chapado en plata, fotografía, fabricación de otros compuestos de plata, espejos, colorante de porcelana y tinción en histología. Se utiliza como tinción en la microscopía electrónica de barrido y es un ingrediente clave en varias composiciones farmacéuticas antisépticas y antibacterianas a base de plata. El nitrato de plata(I) se puede utilizar para separar mezclas de alquenos por absorción selectiva y para reacciones de desprotección y oxidación en la síntesis orgánica. Se utiliza frecuentemente como reactivo analítico debido a su inmediata reacción con iones de haluro que forman precipitado insoluble de haluros de plata(I).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver nitrate |
| Punto de fusión | 212°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1479 |
| Índice Merck | 14,8518 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.87 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.