Learn More
Nitrato de plata (cristales/grado de biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10358424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10358424 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10358424 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2546100
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para tinción de plata
El nitrato de plata se utiliza en bioquímica para teñir geles de agarosa y acrilamida. En histología, el nitrato de plata se utiliza en la tinción de plata para demostrar fibras reticulares, proteínas y ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 444 °C
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate
Punto de fusión de 212 °C
CAS 7761-88-8
Color Blanco
pH Desde 5,4 hasta 6,4
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.7 %
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Índice Merck 15, 8657
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Biología molecular
Identificación Superar pruebas