Learn More
Nitrato de plata, ACS, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361229 5 g 5 g
11371229 25 g 25 g
11381229 100 g 100 g
11391229 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11361229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011414.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Nitrato de plata, AgNO3, número CAS-7761-88-8, nitrato de plata I, Argenti nitras, sal de plata I de ácido nítrico, nitrate d'argent, cauterizador de lunares, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silbernitrat, 100 g, > 99,9 % (base de metales), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212°C
Nombre de nota For AAS analysis
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 4.352 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrato de plata
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.