Learn More
Nitrato de plata, solución volumétrica estándar Acculute, concentración final de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unit
6 Units
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339319 6 Units 6 unidades
11329319 1 Unit 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088614.LS
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silver nitrate 0.1N standard volumetric solution is used for volumetric analysis in laboratories. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water, alcohol and aqueous ammonia
Tipo Analytical Volumetric Solution
Cantidad 6 Units
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Grado Standard
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitrato de plata:40%; agua:60%