Learn More
Nitrato de plata, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450990 25 g 25 g
11440990 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13854.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
El nitrato de plata se emplea en chapado en plata, fotografía, fabricación de otros compuestos de plata, espejos, colorante de porcelana y tinción en histología. Se utiliza como tinción en la microscopía electrónica de barrido y es un ingrediente clave en varias composiciones farmacéuticas antisépticas y antibacterianas a base de plata. El nitrato de plata(I) se puede utilizar para separar mezclas de alquenos por absorción selectiva y para reacciones de desprotección y oxidación en la síntesis orgánica. Se utiliza frecuentemente como reactivo analítico debido a su inmediata reacción con iones de haluro que forman precipitado insoluble de haluros de plata(I).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Se emplea en chapado en plata, fotografía, fabricación de otros compuestos de plata, espejos, colorante de porcelana y tinción en histología.
  • Se utiliza como tinción en la microscopía electrónica de barrido y es un ingrediente clave en varias composiciones farmacéuticas antisépticas y antibacterianas a base de plata.
  • Se utiliza para separar mezclas de alquenos por absorción selectiva y para reacciones de desprotección y oxidación en la síntesis orgánica.
  • Ampliamente utilizado como reactivo analítico debido a su inmediata reacción con iones de haluro que forman precipitado insoluble de haluros de plata(I).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212°C
Forma física Cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Número UN UN1493
Índice Merck 14,8518
Información de solubilidad Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Envase Tarro de cristal
Sensibilidad Light Sensitive
Aspecto White
Información de descomposición >444°C
Densidad 4.352
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: silver nitrate