Learn More
Nitrato de plata, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
250 GR
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422981 50 g Frasco de vidrio 50 g
10599092 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10148280 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10617411 500 g Frasco de vidrio 500 g
11984341 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10422981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419350500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 444.0°C
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal AgNO3
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Índice Merck 15, 8657
Información de solubilidad Solubility in water: 219 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >444°C
Densidad 4.35
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.