Learn More
Nitrato de plata, solución estándar de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Silver nitrate |
| Nombre de nota | 0.1 N Standard Solution |
| CAS | 7761-88-8, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | AgNO3 |
| Fórmula lineal | AgNO3 |
| Número MDL | MFCD00003414 |
| Fieser | 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Silver nitrate, 0.1N standard solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.