Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,01 M, Chem-Lab
Código de producto. 10010023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10010023 1 l 1 LT
1 options
Código de producto. 10010023 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.2636.1000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso en la determinación de AFNOR en agua con TMAR y en las titulaciones. La solución de nitrato de plata, 0,01 M, Chem-Lab tiene una concentración con 1,6985g de AgNO3 por 1 l de H2O. Se utiliza en la determinación de cloruro, como precursor de otros compuestos de plata y tiene propiedades desinfectantes.
Especificaciones
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169,87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,6985 g AgNO3 por 1 l de H2O
Densidad 1,00 g/ml