Learn More
Nanopovo de plata, APS 20-40 nm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406985 25 g 25 g
15496975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045509.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver nanopowder is involved in the coating of silver and is used for medicinal purposes and in medical devices. Its larger surface area to volume ratio and greater activity of nano-silver are utilized in modern biochemical applications and drug delivery. It is also used in the fabrication of graphite epoxy nanocomposites and optical fiber sensors. Furthermore, it is involved in the formulation of water based ink.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nanopowder
Nombre de nota No Oxide layer
Cantidad 25 g
Olor Characteristic
Tamaño de partículas APS 20 to 40nm
Formulario Nanopolvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in nitric acid.
Porcentaje de pureza 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nanopowder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver