Learn More
Nanopartículas de plata, 100 nm, 0,02 mg/ml, suministradas en 2 mM de citrato de sodio, absorción 490 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
An alternative to gold nanoparticles due to lower absorption maximum in the 400-500nm range. Readily binds proteins and other ligands for conjugate and sensor development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Una alternativa a las nanopartículas de oro debido a la menor absorción máxima en el rango 400-500 nm
- Une fácilmente proteínas y otros ligandos para conjugado y desarrollo de sensores
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silver nanoparticles |
| Color | Amarillo |
| Nombre de nota | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 490nm absorption |
| Cantidad | 100 mL |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | 100nm |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formulario | Líquido |