Learn More
Óxido de molibdeno y plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304607 0.25 g 0.25 g
11314607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039650.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13765-74-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13765-74-7
Número MDL MFCD00053384
Sinónimo Silver(I) molybdate
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver molybdenum oxide
Punto de fusión 483°C
Color Beige
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.68
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 6.18 g/mL