Learn More
Solución de lactato de plata, Ag al 4-5 % p/p (cont. Ag), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386269 1 g 1 g
11366269 5 g 5 g
11376269 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044858.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15768-18-0
Fórmula molecular C3H5AgO3
Peso molecular (g/mol) 196.938
Número MDL MFCD00043279
Clave InChI LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
PubChem CID 91824762
Nombre IUPAC plata;2-hidroxipropanoato
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver lactate solution
Color Incolora
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Ag
Número UN UN3082
Concentración Ag 4 to 5% w/w (cont. Ag)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.94
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Forma física Líquido