Learn More
Lactato de plata, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10519833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10519833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10226720 10 g Frasco de vidrio 10 g
11974351 50 g Frasco de vidrio 50 g
3 options
Código de producto. 10519833
Marca: Thermo Scientific Acros 233330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15768-18- | C3H5O3Ag | 196.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15768-18-
Fórmula molecular C3H5O3Ag
Peso molecular (g/mol) 196.94
Clave InChI LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
PubChem CID 91824762
Nombre IUPAC plata;2-hidroxipropanoato
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver lactate
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Color De marrón-gris a gris
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Ag
Índice Merck 14,8517
Información de solubilidad Solubility in water: 77g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.94
Porcentaje de pureza 96%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver lactate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.