Learn More
Yoduro de plata, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase missing translation for 'unitSize'
10490481 25 g Frasco de vidrio 25 g
10072790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10370984 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10490481 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 210420250
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-96-2
Fórmula molecular AgI
Peso molecular (g/mol) 234.77
Número MDL MFCD00003412
Clave InChI MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
Nombre IUPAC yodoplata
SMILES [Ag]I
Spezifikation
Punto de ebullición 1506°C
Nombre del producto químico o material Silver iodide
Punto de fusión 557°C
Nombre de nota Pure
Color Amarillo
Forma física Polvo granular
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.68
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Ag)
Densidad 5.6800g/mL
Fórmula lineal AgI
Índice Merck 15, 8655
Información de solubilidad Solubility in water: 0.03mg/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.77
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver iodide
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Sicherheitshinweis
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.