Learn More
Silver Iodide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652250 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652250 25 g Glass Bottle 25 g
15642250 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652250 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 22682325G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-96-2
Fórmula molecular AgI
Peso molecular (g/mol) 234.773
Número MDL MFCD00003412
Clave InChI MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
Nombre IUPAC yodoplata
SMILES [Ag]I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Iodide
Color Yellow
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.77g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Glass Bottle
Densidad 5.68g/mL at 25°C