Learn More
Fluoruro de plata(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silver(II) fluoride is used as a fluorinating and oxidizing agent. It is also used in the preparation of organic perfluorocompounds and in the fluorination of aromatic compounds. In addition, it is also used in pharmacy and electroplating industry. It serves as an intermediate in the catalysis of gaseous reactions with fluorine by silver. It is utilized in the oxidation of xenon to xenon difluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver(II) fluoride |
| Punto de fusión | 690°C |
| Color | Marrón |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 2 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Información de solubilidad | Soluble in hexane,chloroform,chlorofluorocarbon and hydrogen fluoride. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.87 |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Aspecto | Brown crystals |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Silver(II) fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver fluoride