Learn More
Perclorato de plata (I) anhidro, TRC
Código de producto. 30427245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427245 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30427245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS839390500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Fórmula molecular ClO4 . Ag
Cantidad 500 mg
Sinónimo Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
Fórmula InChI InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
SMILES [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nombre IUPAC plata;perclorato
Peso molecular (g/mol) 207.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.8536