Learn More
Óxido de plata(I), TRC
Código de producto. 30240507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240507 25 g 25 g
30240504 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46505325G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20667-12-3
Fórmula molecular Ag2O
Peso molecular (g/mol) 231.74
Sinónimo Argentous Oxide, CF 01, Disilver Monoxide, Disilver Oxide, Silver Oxide, Silver(I) Oxide
Nombre IUPAC Argentooxiplata
SMILES [Ag]O[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) Oxide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Ag.O
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.8051