Learn More
Silver(I) Oxide, purum p.a, ≥99.0% (AT), Solstice
Código de producto. 15627350 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627350 50 g Poly Bottle 50 g
15617350 10 g Frasco de polietileno 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15627350 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 8526050G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (AT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20667-12-3
Fórmula molecular Ag2O
Peso molecular (g/mol) 231.74
Número MDL MFCD00003404
Clave InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) oxide
Color Gris
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Número UN UN1479
Información de solubilidad Slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.74g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (AT)
Olor Odorless
Envase Poly Bottle