Learn More
Óxido de plata(I), 99+ % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11361209 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11361209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011407.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 20667-12-3 | Ag{2}O
Limpieza de vidrio, amarillo de vidrio de colorante, catalizador, purificación de agua potable, reactivo de laboratorio, depurador de dióxido de carbono y sensores químicos. Se utiliza en la preparación de otros compuestos de plata y baterías de óxido de plata. En química orgánica, el óxido de plata se utiliza como agente oxidante para los aldehídos para producir ácidos carboxílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Pulido de vidrio, colorante amarillo de vidrio, catalizador, purificación de agua potable, reactivo de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 230°C (decomposition)
CAS 20667-12-3
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Ag{2}O
Porcentaje de pureza ≥99%