Learn More
Óxido de plata(I), > 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371209 500 g 500 g
11351209 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011407.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Limpieza de vidrio, amarillo de vidrio de colorante, catalizador, purificación de agua potable, reactivo de laboratorio, depurador de dióxido de carbono y sensores químicos. Se utiliza en la preparación de otros compuestos de plata y baterías de óxido de plata. En química orgánica, el óxido de plata se utiliza como agente oxidante para los aldehídos para producir ácidos carboxílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20667-12-3
Fórmula molecular Ag2O
Peso molecular (g/mol) 231.74
Número MDL MFCD00003404
Clave InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) oxide
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.74
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 7.2 g/mL