Learn More
Fluoruro de plata (I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver(I) Fluoride |
| CAS | 7775-41-9 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | AgF |
| Sinónimo | Argentous Fluoride, Silver Fluoride, Silver Monofluoride, Silver(1+) Fluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [F-].[Ag+] |
| Nombre IUPAC | plata;fluoruro |
| Peso molecular (g/mol) | 126.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.9035 |