Learn More
Silver(I) fluoride, Puriss. p.a., ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15677340 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677340 5 g Poly Bottle 5 g
1 options
Código de producto. 15677340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 851845G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1150°C
Nombre del producto químico o material Silver(I) fluoride
Punto de fusión 435°C
CAS 7775-41-9
Cantidad 5 g
Fórmula molecular AgF
Número MDL MFCD00003410
Número UN UN3260
Sinónimo silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
Clave InChI REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Ag+]
Nombre IUPAC plata;fluoruro
Peso molecular (g/mol) 126.867
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Envase Poly Bottle
Densidad 5.852g/mL at 25°C