Learn More
Fluoruro de plata(I), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022630 5 g Frasco de plástico 5 g
10531081 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210450050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7775-41-9 | AgF | 126.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-41-9
Fórmula molecular AgF
Peso molecular (g/mol) 126.87
Número MDL MFCD00003410
Clave InChI REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
Nombre IUPAC plata;fluoruro
SMILES [F-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1150.0°C
Nombre del producto químico o material Silver(I) fluoride
Punto de fusión 435.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Marrón óxido a marrón amarillento
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal AgF
Fieser 02,364; 05,581; 06,514; 15,287
Índice Merck 15, 8653
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 182 g/100mL (15.5°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.87
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 5.85
Densidad 5.8500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver(I) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.