Learn More
Fluoruro de plata(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357357 5 g 5 g
11367357 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011609.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Sensible a la luz y la humedad e higroscópico
Silver(I) fluoride is used as a fluorination and desilylation reagent in organic synthesis. In medical filed, it is used as topical caries in aqueous form in dentistry. It is employed in organofluorine chemistry for addition of fluoride across multiple bonds, especially to prepare perfluoroalkylsilver(I) by reacting with alkenes. Further, it is involved in the preparation of tetralkylammonium fluorides by the reaction with tetralkylammonium bromide. In addition to this, it is used as a desulfuration-fluorination reagent on thiourea derived substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-41-9
Fórmula molecular AgF
Peso molecular (g/mol) 126.867
Número MDL MFCD00003410
Clave InChI REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
Nombre IUPAC plata;fluoruro
SMILES [F-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición ca 1150°C
Nombre del producto químico o material Silver(I) fluoride
Punto de fusión 435°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.87
Sensibilidad Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Aspecto Orange-brown crystals
Densidad 5.852 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver(I) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver fluoride