Learn More
Cromato de plata (I), 96%
Código de producto. 15492307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492307 25 g 25 g
15482307 5 g 5 g
15402317 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045495.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331,73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-01-2
Fórmula molecular Ag2CrO4
Peso molecular (g/mol) 331.73
Número MDL MFCD00003402
Clave InChI OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
Nombre IUPAC diplata;dioxido(dioxo)cromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver (I) chromate
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ag2CrO4
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8510
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.73
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Light Sensitive
Densidad 5.63g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación