Learn More
Benzoato de plata (I), TRC
Código de producto. 30414756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414756 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30414756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4650205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) Benzoate
CAS 532-31-0
Fórmula molecular C7H5AgO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzoic Acid Silver(1+) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Ag]OC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzoiloxiplata
Peso molecular (g/mol) 228.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.934