Learn More
Behenato de plata(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462307 25 g 25 g
15452307 5 g 5 g
15472307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045494.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447.45 g/mol
Silver(I) behenate is used as a calibration standard in X-ray spectrophotometer to an absolute X-ray energy scale. It is utilized for low-angle diffraction standard in X-ray crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2489-05-6
Número MDL MFCD00059001
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) behenate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C22H43AgO2
Sinónimo silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
Nombre IUPAC plata;docosanoato
Peso molecular (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.44
Sensibilidad Light sensitive