Learn More
Fluoruro de hidrógeno y plata, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369267 10 g 10 g
11379267 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040129.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12249-52-4
Número MDL MFCD00042145
Sinónimo silver hydron fluoride, silver salt, h, fluoride, silver 1+ ion hydrogen fluoride, hydrogen . silver 1+ fluoride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver hydrogen fluoride
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Cristalino
Cantidad 10 g
Fórmula lineal AgHF2
Número UN UN1740
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.87
Porcentaje de pureza ≤99%
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive