Learn More
Hexafluorofosfato de plata, 98 %, malla -6, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206510 1 g Frasco de plástico 1 g
10104650 10 g Frasco de plástico 10 g
10413265 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211120010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26042-63-7
Fórmula molecular AgF6P
Peso molecular (g/mol) 252.83
Número MDL MFCD00003415
Clave InChI SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
Nombre IUPAC plata;hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Silver hexafluorophosphate
Color Beige grisáceo a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal AgPF6
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.83
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver hexafluorophosphate
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Faresætning
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.