Learn More
Hexafluoroarsenato de plata, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347357 10 g 10 g
11337357 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11347357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011608.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 12005-82-2 | Molecular Formula: AgAsF6 | Molecular Weight: 296.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12005-82-2
Fórmula molecular AgAsF6
Peso molecular (g/mol) 296.78
Número MDL MFCD00014142
Clave InChI UNSKNPXMHZPWPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver hexafluoroarsenate, silver hexafluoroarsenate v, silver hexafluoroarsoranuide, acmc-1c478, silver hexakis fluoranyl arsenic 1-, silver 1+ hexafluoro-??-arsanuide, silver 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 11077325
Nombre IUPAC plata;hexafluoroarsénico(1-)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver hexafluoroarsenate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.78
Porcentaje de pureza ≥98%