Learn More
Hexafluoroantimoniato de plata (V), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver Hexafluoroantimonate(V) |
| CAS | 26042-64-8 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula molecular | AgSbF6 |
| Sinónimo | Silver fluoantimonate(V), Silver hexafluoroantimonate(V), Antimony Silver Fluoride (AgSbF6), Antimony Silver Fluoride (SbAgF6), Silver Antimony Fluoride (AgSbF6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ag.6FH.Sb/h;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| SMILES | [F-][Sb+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].[Ag+] |
| Nombre IUPAC | hexafluorostibato de plata(I)(V) |
| Peso molecular (g/mol) | 343.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.8 |