Learn More
Gasa de plata, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,115 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Silver |
| Color | Plata |
| Aspecto | Silver-colored guaze |
| Cantidad | 300 x 300 mm |
| Tamaño de malla | 80 Mesh |
| Olor | Characteristic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Formulario | Tela de alambre |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.