Learn More
Gasa de plata, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,115 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345247 25 x 25 mm cada uno
11325247 75 x 75 mm cada uno
11335247 150 x 150 mm cada uno
11355247 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11345247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040936.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Aspecto Silver-colored guaze
Cantidad 25 x 25 mm
Tamaño de malla 80 Mesh
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Tela de alambre
Información de solubilidad Insoluble in water.