Learn More
Lámina de plata, 0,5 mm de grosor, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460221 50 x 50 mm cada uno
11383558 25 x 25 mm 25 mm
11393558 100 x 100 mm cada uno
11303568 200 x 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11460221 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039181.FI
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: Aprox. 3,3 g/25 x 25 mm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor