Learn More
Lámina de plata, 0,25 mm de grosor, dura, Premion™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver |
| Color | Plata |
| Nombre de nota | Hard |
| Aspecto | Silver-colored foil |
| Densidad | 10.5g/cm3 |
| Cantidad | 50 x 50 mm |
| Olor | Characteristic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.998% (Metals basis) |
| Formulario | Lámina, 0,25 mm de grosor |